Learn More
TAS 102 (2:1), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tipiracil-trifluridine Mixture (2:1) |
| CAS | 733030-01-8 |
| Fórmula molecular | C9H11ClN4O2 • HCl • 2[C10H11F3N2O5] |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Tipiracil-trifluridine Mixture (2:1), trifluridine (TFT) and Tipiracil Hydrochloride (TTP) in molar ratio of 1: 0.5, Trifluridine-tipiracil Hydrochloride Mixture |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C10H11F3N2O5.C9H11ClN4O2.ClH/c2*11-10(12,13)4-2-15(9(19)14-8(4)18)7-1-5(17)6(3-16)20-7;10-7-5(12-9(16)13-8(7)15)4-14-3-1-2-6(14)11;/h2*2,5-7,16-17H,1,3H2,(H,14,18,19);11H,1-4H2,(H2,12,13,15,16);1H/t2*5-,6+,7+;;/m00../s1 |
| SMILES | O=C(N1)NC(CN2CCCC2=N)=C(Cl)C1=O.O[C@H]3C[C@H](N(C=C4C(F)(F)F)C(NC4=O)=O)O[C@@H]3CO.O[C@H]5C[C@H](N(C=C6C(F)(F)F)C(NC6=O)=O)O[C@@H]5CO.Cl |
| Nombre IUPAC | 1-((2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-5-(trifluorometil)pirimidina-2,4(1H,3H)-diona--5-cloro-6-((2-iminopirrolidin-1-il)metil)pirimidina-2,4(1H,3H)-diona (2/1) hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 871.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 870.16 |