Learn More
Ácido tartrónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 g
0,5g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450197 0,5g 0.50 g
11440197 0,1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21640.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80-69-3 | C3H4O5 | 120.06 g/mol
Tartronic acid is used as a reactant in the catalytic oxidation with air to form mesoxalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido tartrónico se utiliza como reactivo en la oxidación catalítica con aire para formar ácido mesoxálico.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-69-3
Fórmula molecular C3H4O5
Peso molecular (g/mol) 120.06
Número MDL MFCD00004237
Clave InChI ROBFUDYVXSDBQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tartronic acid, hydroxymalonic acid, 2-hydroxymalonic acid, propanedioic acid, hydroxy, tartronicacid, 2-tartronic acid, hydroxypropanedioic acid, 2-hydroxymalonate, malonic acid, hydroxy, hydroxymalonate
PubChem CID 45
ChEBI CHEBI:16513
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxipropanedioico
SMILES C(C(=O)O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tartronic acid
Punto de fusión ∼151 °C (descomposición)
Cantidad 0,5g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Beilstein 1209791
Índice Merck 14,9073
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.06
Porcentaje de pureza 98%