Learn More
Tartrazina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355119 25 g 25 g
11365119 100 g 100 g
11375119 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11355119 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17682.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
C.I.19140
It can be employed as a biological stain and a food colorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede emplear como una tinción biológica y un colorante alimenticio.
Solubilidad
Soluble en agua 260 g/l (30°C).
Notas
Higroscópico. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1934-21-0
Fórmula molecular C16H9N4Na3O9S2
Peso molecular (g/mol) 534.356
Número MDL MFCD00148908
Clave InChI UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo tartrazine, yellow 5, aizen tartrazine, trisodium salt, food yellow 4, tartrazine FD&C yellow #5, c.i. acid yellow 23, atul tartrazine, erio tartrazine, kako tartrazine
PubChem CID 164825
Nombre IUPAC trisodio;5-oxo-1-(4-sulfonatofenil)-4-[(4-sulfonatofenil)diazenil]-4H-pirazol-3-carboxilato
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2C(=NN(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tartrazine
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9072
Información de solubilidad Soluble in water 260g/L (30°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.37