Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tartrazina, 89 %, puro
Código de producto. 10358380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10358380 100 g Frasco de vidrio 100 g
10318843 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10358380 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 191891000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.50€
    42.65€ / 100 g
    Ahorro 6.85€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1934-21-0 | C16H9N4Na3O9S2 | 534.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1934-21-0
Fórmula molecular C16H9N4Na3O9S2
Peso molecular (g/mol) 534.35
Número MDL MFCD00148908
Clave InChI UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo tartrazine, yellow 5, aizen tartrazine, trisodium salt, food yellow 4, tartrazine FD&C yellow #5, c.i. acid yellow 23, atul tartrazine, erio tartrazine, kako tartrazine
PubChem CID 164825
Nombre IUPAC trisodio;5-oxo-1-(4-sulfonatofenil)-4-[(4-sulfonatofenil)diazenil]-4H-pirazol-3-carboxilato
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2C(=NN(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Tartrazine
Información de descomposición >300°C
Punto de fusión >300°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 89%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 25, IV, 1757
Índice Merck 15, 9206
Información de solubilidad Solubility in water: 260g/L water (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.35
Porcentaje de pureza 89%
Grado Pure
Materia insoluble 0.2% max. (in water)
Forma física Polvo
Show More Show Less
Product Identifier
  • Tartrazine