Learn More
MedChemExpress Tartrazine
Código de producto. 16462419
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462419 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16462419 Supplier MedChemExpress Supplier No. HYD0257
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Tartrazine is a synthetic lemon yellow azo dye primarily used as a food coloring.
Specifications
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Room temperature
CAS 1934-21-0
Peso molecular 534.36 g/mol
Sinónimo Acid Yellow 23 ∣ FD & C Yellow No. 5
Objetivo HBV
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (93.57 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 50 mg/mL (93.57 mM; Need ultrasonic)