Learn More
(±)-ácido tartárico, TRC
Código de producto. 30410380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410380 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30410380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0076405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Tartaric acid
CAS 133-37-9
Fórmula molecular C4 H6 O6
Cantidad 5 g
Sinónimo Butanedioic acid','2,3-dihydroxy-','(2R,3R)-rel-, Butanedioic acid','2,3-dihydroxy-','(R*,R*)-(±)-, Tartaric acid','(±)- (8CI), rel-(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, (2RS,3RS)-Tartaric acid, (±)-Tartaric acid, Butanedioic acid','2,3-dihydroxy-','(R*,R*)-, DL-Tartaric acid, NSC 148314, Paratartaric acid, Racemic acid, Racemic tartaric acid, Uvic acid, dl-Tartaric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico
Peso molecular (g/mol) 150.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0164