Learn More
Ácido tartárico NF/FCC, granulado fino, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15508004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
Envase:
POLYSTORMOR
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15508004 500g POLYSTORMOR 500 g
1 options
Código de producto. 15508004 Proveedor Avantor Macron N.º de proveedor 230704
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tartaric Acid
CAS 87-69-4
Fórmula molecular C4H6O6
Número MDL MFCD00064207
Sinónimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibutanedioico
Peso molecular (g/mol) 150.09
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09
Grado FCC/NF
Cantidad 500g
Envase POLYSTORMOR
Forma física Granular fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Tartaric Acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid