Learn More
Ácido (+)-tartárico, extrapuro, polvos, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10784191 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10784191 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10000420 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10306060 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10784191 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0210/60
Cantidad Precio
16 66.68€ / 1 Kg
1 75.68€ / 1 Kg
4 70.19€ / 1 Kg
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Identifiants chimiques
CAS 87-69-4
Fórmula molecular C4H6O6
Peso molecular (g/mol) 150.09
Número MDL MFCD00064207
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Punto de fusión 168°C
Color Blanco
pH 1.6
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09g/mol
Presión de vapor <0.1mbar at 20°C
Forma física Sólido
compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-Ácido tartárico
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Mention de danger
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.