Learn More
Ácido (+)-tartárico, extrapuro, polvos, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10000420 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10000420 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10784191 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10306060 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10000420 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0210/53
Cantidad Precio
1 59.47€ / 500 g
10 47.54€ / 500 g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 87-69-4
Fórmula molecular C4H6O6
Peso molecular (g/mol) 150.09
Número MDL MFCD00064207
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 168°C
Color Blanco
pH 1.6
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibutanedioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09g/mol
Presión de vapor <0.1mbar at 20°C
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Tartaric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1