Learn More
Ácido (+)-tartárico, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
Código de producto. 10614742 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10614742 1 kg 1 Kg
10060400 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10614742 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0250/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 87-69-4 | Molecular Formula: C4H6O6 | Molecular Weight: 150.09 g/mol
Ácido (+)-tartárico, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-69-4
Fórmula molecular C4H6O6
Peso molecular (g/mol) 150.09
Número MDL MFCD00064207
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 168°C
Color Blanco
pH 1.6
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09g/mol
Presión de vapor <0.1mbar at 20°C
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Tartaric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1