Learn More
Ácido tartárico AR, granulado, Macron Fine Chemicals™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tartaric Acid |
| CAS | 87-69-4 |
| Cantidad | 500g |
| Envase | POLYSTORMOR |
| Forma física | Granular |
| Fórmula molecular | C4H6O6 |
| Número MDL | MFCD00064207 |
| Sinónimo | l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid |
| Clave InChI | FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- L(+)-Tartaric Acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid