Learn More
Ácido tartárico, grado reactivo ACS, Ricca Chemical
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tartaric Acid |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Botella blanca de poliuretano de boca ancha |
| Porcentaje de pureza | Min. 99% |
| Grado | ACS |