missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TARSL2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15527232
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15527232 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15527232 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA546633

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: TYVSKDGDDK KRPVIIHRAI LGSVERMIAI LSENYGGKWP FWLSPRQVMV Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 86%; Guinea Pig: 100%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 86%.

Catalyzes the attachment of threonine to tRNA(Thr) in a two-step reaction: threonine is first activated by ATP to form Thr-AMP and then transferred to the acceptor end of tRNA(Thr). Also edits incorrectly charged tRNA(Thr) via its editing domain, at the post-transfer stage. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TARSL2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica TARSL2
N.º de referencia del gen A2RTX5
Alias de gen A530046H20Rik; probable threonine--tRNA ligase 2, cytoplasmic; Probable threonyl-tRNA synthetase 2, cytoplasmic; RGD1311308; si:zfos-508h5.3; TARS3; TARSL2; threonine--tRNA ligase; Threonine--tRNA ligase 2, cytoplasmic; threonine--tRNA ligase 2, cytoplasmic; probable threonine--tRNA ligase 2, cytoplasmic; threonine--tRNA ligase, cytoplasmic; threonyl-tRNA synthetase; threonyl-tRNA synthetase 3; threonyl-tRNA synthetase like 2; threonyl-tRNA synthetase-like 2; threonyl-tRNA synthetase-like protein 2; ThrRS
Símbolos de los genes TARSL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human TARSL2 (aa 653-702).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 123283
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.