Learn More
Tarloxotinib bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16487406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487406 100 mg 100 miligramos
16483457 50 mg 50 miligramos
16453586 25 mg 25 miligramos
16437438 10 mg 10 miligramos
16419917 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17632
MedChemExpress Tarloxotinib bromide (TH-4000) is an irreversible EGFR/HER2 inhibitor.
Tarloxotinib bromide (TH-4000) is an irreversible EGFR/HER2 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tarloxotinib bromide
CAS 1636180-98-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H24Br2ClN9O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo TH-4000
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (48.40 mM)
SMILES BrC1=C(Cl)C=CC(NC2=NC=NC3=C2C=C(NC(/C=C/C[N+](C)(C)CC4=C([N+]([O-])=O)N=CN4C)=O)N=C3)=C1.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 681.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 681.77
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease