Learn More
Tarlox-TKI, MedChemExpress
Código de producto. 16470518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16470518 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16470518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY43533
MedChemExpress Tarlox-TKI, the active metabolite of Tarloxotinib, is an irreversible pan-ErbB TKI (Tarlox-TKI).
Tarlox-TKI, the active metabolite of Tarloxotinib, is an irreversible pan-ErbB TKI (Tarlox-TKI).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tarlox-TKI
CAS 2135696-72-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18BrClN6O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (216.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=C(Cl)C=CC(NC2=NC=NC3=CN=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C32)=C1
Peso molecular (g/mol) 461.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.74
Porcentaje de pureza 96.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease