Learn More
Tariquidar methanesulfonate, hydrate, MedChemExpress
Descripción
Tariquidar methanesulfonate, hydrate (XR9576 methanesulfonate, hydrate) is a potent and specific inhibitor of P-glycoprotein (P-gp) with a Kd of 5.1 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tariquidar methanesulfonate, hydrate |
| CAS | 625375-83-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C40H52N4O15S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | XR9576 methanesulfonate, hydrate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 296 mg/mL (331.47 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (5.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC2=CC=CC=C2N=C1)NC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C(NC4=CC=C(CCN5CC6=C(C=C(OC)C(OC)=C6)CC5)C=C4)=O.CS(=O)(O)=O.CS(=O)(O)=O.O.O.O |
| Peso molecular (g/mol) | 892.99 |
| Mostrar más |