Learn More
Tariquidar, MedChemExpress
Código de producto. 16464038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464038 10 mg 10 miligramos
16410397 50 mg 50 miligramos
16425026 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16464038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10550
MedChemExpress Tariquidar (XR9576) is a potent and specific inhibitor of P-glycoprotein (P-gp) with the high affinity (Kd=5.1 nM).
Tariquidar (XR9576) is a potent and specific inhibitor of P-glycoprotein (P-gp) with the high affinity (Kd=5.1 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tariquidar
CAS 206873-63-4
Color Green Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H38N4O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo XR9576
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (38.66 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=CC=C2N=C1)NC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C(NC4=CC=C(CCN5CC6=C(C=C(OC)C(OC)=C6)CC5)C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 646.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 646.73
Porcentaje de pureza 96.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death