Learn More
Targocil, MedChemExpress
Código de producto. 16467516
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467516 100 mg 100 miligramos
16460068 5 mg 5 miligramos
16417598 10 mg 10 miligramos
16403617 50 mg 50 miligramos
16401286 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16467516 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18702
MedChemExpress Targocil functions as a bacteriostatic inhibitor of wall teichoic acid (WTA) biosynthesis which can inhibit the growth of methicillin-susceptible S. aureus (MSSA) and methicillin-resistant S. aureus (MRSA) with MIC90s of 2 μg/ mL for both MRSA and MSSA.
Targocil functions as a bacteriostatic inhibitor of wall teichoic acid (WTA) biosynthesis which can inhibit the growth of methicillin-susceptible S. aureus (MSSA) and methicillin-resistant S. aureus (MRSA) with MIC90s of 2 μg/ mL for both MRSA and MSSA.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Targocil
CAS 1200443-21-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22ClN5O4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (70.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=C(C=C1OC)C(N(CC)CC)=NC3=C(S(=O)(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O)N=NN32
Peso molecular (g/mol) 475.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.95
Porcentaje de pureza 98.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation