Learn More
ψ-Taraxasterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Psi-Taraxasterol |
| CAS | 464-98-2 |
| Fórmula molecular | C30 H50 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 18α,19βH-Urs-20-en-3β-ol, psi-Taraxasterol, Pseudotaraxasterol, (3β,18α,19α)-Urs-20-en-3-ol, 20-Taraxasten-3β-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H50O/c1-19-11-14-27(5)17-18-29(7)21(25(27)20(19)2)9-10-23-28(6)15-13-24(31)26(3,4)22(28)12-16-30(23,29)8/h11,20-25,31H,9-10,12-18H2,1-8H3/t20-,21-,22+,23+,24+,25-,27-,28-,29-,30-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1[C@@H]2[C@H]3CC[C@H]4[C@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]4(C)[C@]3(C)CC[C@@]2(C)CC=C1C |
| Nombre IUPAC | (3S,4aR,6aR,6aR,6bR,8aS,12S,12aR,14aS,14bS)-4,4,6a,6b,8a,11,12,14b-octa metil-2,3,4a,5,6,6a,7,8,9,12,12a,13,14,14a-tetradecahidro-1H-picen-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 426.717 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.386 |