Learn More
Taranabant racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16492788
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492788 10 mg 10 miligramos
16435537 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492788 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10013A
MedChemExpress Taranabant racemate (MK-0364 racemate) is an antagonist and/or inverse agonist of the Cannabinoid-1 (CB1) receptor extracted from patent WO 2004048317 A1.
Taranabant racemate (MK-0364 racemate) is an antagonist and/or inverse agonist of the Cannabinoid-1 (CB1) receptor extracted from patent WO 2004048317 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taranabant racemate
Forma física Solid
CAS 701977-00-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H25ClF3N3O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo MK-0364 racemate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (193.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(OC1=NC=C(C(F)(F)F)C=C1)(C)C(N[C@H](C)[C@@H](C2=CC=CC(C#N)=C2)CC3=CC=C(Cl)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 515.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.95
Porcentaje de pureza 99.58%