Learn More
Taranabant, MedChemExpress
Descripción
Taranabant is a highly potent and selective cannabinoid 1 (CB1) receptor inverse agonist that inhibits the binding and functional activity of various agonists, with a binding Ki of 0.13 nM for the human CB1R in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Taranabant |
| Forma física | Solid |
| CAS | 701977-09-5 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H25ClF3N3O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Sinónimo | MK-0364 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 42 mg/mL (81.40 mM) |
| Mostrar más |