Learn More
Taranabant ((1R,2R)stereoisomer), MedChemExpress
Código de producto. 16445537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445537 5 mg 5 miligramos
16402798 10 mg 10 miligramos
16400006 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16445537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10013B
MedChemExpress Taranabant (1R,2R)stereoisomer is the R-enantiomer of Taranabant. Taranabant is a highly potent and selective cannabinoid 1 (CB1) receptor inverse agonist.
Taranabant (1R,2R)stereoisomer is the R-enantiomer of Taranabant. Taranabant is a highly potent and selective cannabinoid 1 (CB1) receptor inverse agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taranabant ((1R,2R)stereoisomer)
Forma física Solid
CAS 701977-08-4
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H25ClF3N3O2
Sinónimo MK0364 (1R,2R)stereoisomer
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (193.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(OC1=NC=C(C(F)(F)F)C=C1)(C)C(N[C@H](C)[C@@H](C2=CC=CC(C#N)=C2)CC3=CC=C(Cl)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 515.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.95
Porcentaje de pureza 98.15%