Descripción
- Detección eficiente y lineal de hasta 8 registros con ensayos de expresión génica o miARN
- Permite la detección fiable de plantillas con un bajo número de copias con resultados de CT reproducibles
- Sólido rendimiento de multiplexación con objetivos exógenos o endógenos
- Diseñado para mantener un rendimiento constante en reacciones preensambladas durante hasta 48 horas
- Demuestra una mayor tolerancia a los inhibidores en comparación con las mezclas de la competencia
- Fabricado con estrictos controles de producción y procesos para ayudar a garantizar la consistencia entre lotes
- Etiquetado “para uso en laboratorio”
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (de 2 °C a 8 °C). |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 |
| Nº de pruebas | 5000 reacciones |
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
| Cantidad | 1 x 50 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq), Expresión génica, Análisis de miARN |
| Tipo de muestra | ADN, ADNc |
Para uso en laboratorio.