Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra para qPCR TaqPath™, CG
Código de producto. 15810843 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 ml
2 x 5 ml
10 x 5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15810843 1 x 5 ml cada uno
16258100 2 x 5 ml paquete de 2
16278100 10 x 5 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15810843 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A15297
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
TaqPath qPCR Master Mix, CG, is a 2X formulation designed for gene expression and miRNA analysis. It contains thermostable Fast DNA polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components for maximum robustness and reproducibility.
The master mix delivers confident results in both single and duplex reactions, even in the presence of inhibitors commonly found in clinical samples. All lots are functionally tested to help ensure lot-to-lot reproducibility for Ct consistency and dynamic range across a wide variety of assays. This General Purpose Reagent is labeled 'For Laboratory Use' and manufactured in an ISO 13485-certified and FDA-registered facility that adheres to cGMP principles. With stringent quality and premier performance, TaqPath qPCR Master Mix is a superior choice for your diagnostic testing or development needs.
La mezcla maestra ofrece resultados seguros tanto en reacciones individuales como dúplex, incluso en presencia de inhibidores que se suelen encontrar en muestras clínicas. Todos los lotes se han probado funcionalmente para ayudar a garantizar la reproducibilidad entre lotes con una uniformidad CT y un intervalo dinámico en una amplia variedad de análisis. Este reactivo de uso general está etiquetado «Para uso en laboratorios» y fabricado en una instalación certificada por ISO 13485 y registrada por la FDA que se ajusta a los principios de las buenas prácticas de fabricación actuales. Con la calidad y el rendimiento más rigurosos, la mezcla maestra para qPCR TaqPath es una excelente elección para sus necesidades de desarrollo o pruebas de diagnóstico.
Las características de la mezcla maestra para qPCR TaqPath incluyen:
• Detección eficaz y lineal de hasta ocho registros con expresión génica o ensayos de miARN
• Permite la detección fiable de plantillas de baja copia con resultados de CT reproducibles
• Rendimiento multiplexado sólido con objetivos exógenos o endógenos
• Fabricación con estrictos controles de producción y procesos para garantizar la uniformidad de lote a lote
• Paquete de conformidad que contiene los documentos de conformidad solicitados con mayor frecuencia, disponible a continuación
La mezcla maestra TaqPath qPCR, CG es una formulación 2X diseñada para la expresión génica y el análisis de miARN. Contiene ADN polimerasa rápida termoestable, uracil-N-glicosilasa (UNG), dNTP con dUTP, colorante ROX (referencia pasiva) y componentes de tampón optimizados para una máxima solidez y reproducibilidad.
Se ha validado con una amplia gama de flujos de trabajo
La mezcla maestra para qPCR TaqPath, CG, se ha validado para proporcionar una alta especificidad y un rango dinámico para su uso en varias aplicaciones de PCR en tiempo real. La formulación se puede ejecutar en condiciones de ciclo rápidas o estándar en una amplia variedad de plataformas de qPCR. En la siguiente figura se muestra la excelente linealidad de PCR en un intervalo de entrada de 8 registros de plantilla con ensayos de expresión génica y miARN.
Además, la mezcla maestra para qPCR TaqPath, CG, se ha diseñado para mantener un rendimiento uniforme en reacciones premontadas durante un máximo de 48 horas. La estabilidad de esta mezcla ofrece a los usuarios de sistemas de manipulación de líquidos de alto rendimiento la seguridad de que los resultados de la primera placa coincidirán con los de la última placa. La mezcla maestra para qPCR TaqPath se ha comparado con mezclas maestras de competidores similares y demuestra una sensibilidad y un intervalo dinámico equivalentes o mejores en una variedad de objetivos.
Detección sensible reproducible
Comprendemos la importancia de detectar de forma fiable objetivos de baja copia para la calidad de las pruebas y la interpretación de los datos. La mezcla maestra para qPCR TaqPath, CG, ayuda a generar valores de CT significativos y reproducibles para la detección de ≤10 copias. La siguiente figura muestra los resultados de CT uniformes obtenidos de tres lotes únicos al detectar entradas de 10 copias. Esta uniformidad de CT de lote a lote se conserva en varios ensayos con diferentes atributos y niveles de expresión para maximizar la confianza en sus resultados.
Optimizado para multiplexing
La amplificación simultánea de varios ensayos puede ser beneficiosa no solo como control para normalizar y detectar anomalías en experimentos, sino también para mejorar la eficacia y el ahorro de costes en laboratorios. La mezcla maestra par qPCR TaqPath se ha optimizado con enzimas y concentraciones de componentes para facilitar el multiplexing al mismo tiempo que se conserva la especificidad, y se ha validado para el rendimiento dúplex en cada lote de fabricación.
Tolerancia a los inhibidores
A diferencia de otras mezclas maestras en el mercado, la fórmula exclusiva de la mezcla maestra de qPCR TaqPath permite un rendimiento sólido incluso en presencia de sustancias que normalmente pueden inhibir la PCR, como heparina, hematina o EDTA, lo que aumenta su confianza al trabajar con una variedad de muestras clínicas complejas. Las mezclas maestras TaqPath demuestran una mayor tolerancia a los inhibidores en comparación con mezclas de la competencia.
Paquete de conformidad
Para satisfacer eficazmente sus necesidades de conformidad, los documentos solicitados con mayor frecuencia están disponibles aquí:
• Declaración de calidad con relación a las buenas prácticas de fabricación actuales a las que se adhieren las mezclas maestras TaqPath
• Certificado de análisis (COA) detallado y específico del lote (consulte la sección Documentos y descargas a continuación)
• Asistencia en la evaluación de proveedores
   -- Autoevaluación completada
   -- Certificación ISO del centro de fabricación
• Para preguntas sobre la conformidad con el reglamento REACH de la UE, envíe un correo electrónico a 'LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
• Declaración sobre BSE/TSE•
Control de cambios y registro de notificaciones
¿No encuentra el documento de conformidad que busca? La asistencia técnica puede ayudarle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (de 2 °C a 8 °C).
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Líquido
Formato Frasco
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Fast
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) QuantStudio Dx, 7500 Fast Dx, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System
Capacidad multiplex Duplex
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos TaqPath
Tipo de producto Mezcla maestra para qPCR
Cantidad 1 x 5 ml
Sensibilidad Down to 10 copies
Suficiente para 500 reacciones
Especificidad de diana cDNA or gDNA only
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Detección de virus, DNA Quantification, Presence/Absence, miRNA analysis
Termoestabilidad 48 hr., Assembled Reaction
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ADNc, ADN
Volumen 1 x 5 mL
Incluye dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High