Descripción
Ensayos de siRNA TaqMan™, bajo pedido
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 20X (ensayo), 5X (cebador RT) |
| Descripción | Ensayo de siRNA TaqMan™, 1 x 150 μl cebador RT/1 x 150 μl ensayo TaqMan™, 50 reacciones cebador RT/150 reacciones ensayo TaqMan™, pequeño, concentración 5X cebador RT/20X ensayo TaqMan™, almacenar a entre – 15 y – |
| Tipo de producto | Ensayo de siRNA TaqMan™ |
| Cantidad | 1 unidad |
| N.º de reacciones | 50 reacciones de cebadores RT/150 reacciones de ensayos TaqMan |
| Volumen | 1 cebador RT de 150 μl/1 ensayo TaqMan™ de 150 μl |