Descripción
El kit de cuantificación de soja TaqMan™ Roundup Ready es un kit de pruebas de seguridad alimentaria utilizado para determinar el porcentaje de soja Roundup Ready frente a la cantidad total de soja presente en una muestra de ADN. Este kit de PCR en tiempo real contiene todos los reactivos (excepto la plantilla de ADN) necesarios para la cuantificación de soja Roundup Ready. Los beneficios del kit de cuantificación de soja TaqMan™ Roundup Ready sobre otros productos disponibles comercialmente incluyen:
Eficiencia: detección de pequeños fragmentos de ADN mediante el uso de sondas TaqMan™ MGB
Sensibilidad: límite de cuantificación de 20 copias de ADN y límite de detección de 3 copias de ADN
Flexibilidad: adaptado a ADN procesado
El kit de cuantificación de soja TaqMan™ Roundup Ready consta de objetivos que contienen plásmidos para el gen de soja endógeno, conocido como lectina, y para el evento transgénico (GTS-40-3-2) presente en soja Roundup Ready. Esta soja representa aproximadamente el 80 % de toda la soja cultivada en todo el mundo y se considera el evento transgénico más extendido.
El kit de cuantificación de soja TaqMan™ Roundup Ready está optimizado para su uso en todos los instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ .
El desarrollo y fabricación de este kit se produce a través de una asociación con el IMEGEN (Instituto de Medicina Genómica), que tiene una larga historia de investigación y desarrollo de OMG.
Otros productos relacionados incluyen:
Kit de extracción de OMG
Kit de detección de OMG TaqMan™
Kit de cuantificación de maíz OMG TaqMan™
El kit de cuantificación de soja TaqMan™ Roundup Ready consta de objetivos que contienen plásmidos para el gen de soja endógeno, conocido como lectina, y para el evento transgénico (GTS-40-3-2) presente en soja Roundup Ready. Esta soja representa aproximadamente el 80 % de toda la soja cultivada en todo el mundo y se considera el evento transgénico más extendido.
El kit de cuantificación de soja TaqMan™ Roundup Ready está optimizado para su uso en todos los instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ .
El desarrollo y fabricación de este kit se produce a través de una asociación con el IMEGEN (Instituto de Medicina Genómica), que tiene una larga historia de investigación y desarrollo de OMG.
Otros productos relacionados incluyen:
Kit de extracción de OMG
Kit de detección de OMG TaqMan™
Kit de cuantificación de maíz OMG TaqMan™
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Mezcla maestra de soja Roundup Ready™ (disco verde), mezcla maestra de soja (disco morado), mezcla maestra general (disco blanco), patrón de soja Roundup Ready™ (tapón verde). –20/4 °C |
| Descripción | Kit de cuantificación de soja TaqMan™ Round Ready, 2 x 48 rxn, tipo de muestra de alimentos, lectina, gen objetivo GTS-40-32, método de detección de sonda de primer, para pruebas de seguridad alimentaria |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Tipo de producto | Kit de cuantificación de soja TaqMan™ Roundup Ready |
| Cantidad | 2 x 48 rxn |
| Objetivo | Lectina, GTS-40-3-2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Alimentos y bebidas |
| N.º de reacciones | 96 reacciones |
| Tipo de muestra | Alimentos |
| Tamaño (producto final) | 2 x 48 reacciones |