Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Ribosomal RNA Control Reagents
Código de producto. 10753637 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,000 reactions
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10753637 1,000 reactions 1 set
1 options
Código de producto. 10753637 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4308329
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Reactivos de control de ARN ribosomal TaqMan™
Los reactivos de control de ARN ribosomal TaqMan™ Applied Biosystems™ se han diseñado para detectar el gen del ARN ribosomal 18S (ARNr). Las secuencias de la sonda y el cebador TaqMan™ se han diseñado siguiendo las directrices de desarrollo de ensayos rápidos. Las secuencias de la sonda y el cebador TaqMan™ se conservan entre un grupo diverso de eucariotas incluido humanos, ratas, ratones, Xenopus, Saccharomyces, Giardia y Arabidopsis. Los niveles de ARN ribosomal proporcionan un control endógeno para los estudios de cuantificación de PCR.
  • Los cebadores prediseñados y la sonda TaqMan™ eliminan el diseño del ensayo
  • Las directrices de desarrollo rápido del ensayo pueden minimizar el tiempo de optimización
  • Los componentes independientes proporcionan flexibilidad en la configuración del ensayo
    Directrices completas incluidas
    Applied Biosystems™ ha desarrollado un completo conjunto de directrices para garantizar el éxito cuando se utilicen reactivos e instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™. Estas directrices son sencillas y fáciles de seguir. Muchas variables tradicionales, como la concentración de cloruro de magnesio y el propio protocolo de ciclo térmico, se han estandarizado, lo que ha reducido en gran medida el tiempo de desarrollo de los ensayos.
    Normalización incorporada
    Todos los kits de reactivos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ contienen una referencia interna pasiva para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con PCR. La normalización con una referencia interna pasiva minimiza la variabilidad entre pocillos que puede originarse por diversas causas, como errores de pipeteo y la evaporación de la muestra. La referencia pasiva es también esencial para obtener resultados exactos cuando se combinan múltiples sondas (con diferentes colorantes marcadores) en un único tubo.
    Notas de uso:
    Los reactivos de control de ARN ribosomal TaqMan™ pueden usarse con la mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ o los reactivos principales de PCR TaqMan™ para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
    Los reactivos de control de ARN ribosomal TaqMan™ se pueden utilizar con los reactivos de mezcla maestra de RT-PCR de un paso de TaqMan™, los reactivos principales de RT-PCR EZ TaqMan™ o los reactivos de RT-PCR Gold TaqMan™ para la reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa de un paso (RT-PCR).
    Aviso al comprador:
    Exención de responsabilidad de la licencia: Los reactivos de control de ARN ribosomal TaqMan™ están optimizados para su uso en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), cubierta por patentes propiedad de Roche Molecular Systems, Inc. y F. Hoffmann-La Roche Ltd. La compra de estos productos no otorga al comprador ninguna licencia para utilizar el proceso de PCR de forma expresa o implícita. En la compra de determinados reactivos de Applied Biosystems™ se acompaña una licencia para utilizar el proceso de PCR para determinadas actividades de investigación y desarrollo cuando se utilizan junto con un termociclador autorizado, o está disponible en Applied Biosystems™. Para obtener más información sobre la adquisición de licencias para realizar el proceso de PCR, póngase en contacto con el Director de licencias de Applied Biosystems™, 850 Lincoln Center Dr., Foster City, California 94404 o Roche Molecular System, Inc., 1145 Atlantic Avenue, Alameda, California 94501.
    Las sondas TaqMan™ están cubiertas por la patente 5723 de EE. UU, 591 y las contrapartes y patentes extranjeras pendientes de propiedad de Applied Biosystems™, y pueden estar cubiertas por las patentes 5 801 155 y 6 084 102 de EE. UU. y las contrapartes extranjeras autorizadas a Applied Biosystems™.
    Nota: consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial. Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Conjuntos de sondas de cebador de control y plantillas
    Molde control ARN de control humano
    Formato Tubo
    GC-Rich PCR Performance Bajo
    Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
    Velocidad de reacción Estándar
    Símbolo de gen 18S
    Modificación de sonda interna TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5')
    Etiqueta o tinte VIC
    Línea de productos TaqMan
    Tipo de producto Reactivos de PCR en tiempo real
    Cantidad 1,000 reactions
    Condiciones de envío Hielo seco
    Especie S. cerevisiae, humano, rata, Xenopus, Giardia, ratón, Arabidopsis
    Suficiente para 1000 reacciones
    Objetivo ARNr 18S
    N.º de reacciones 1000 reacciones