Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Fast Master Mix (2X)
Código de producto. 11501296 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 reactions
Tamaño de la unidad:
cada uno
11501296 100 reactions cada uno
1 options
Código de producto. 11501296 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4400088
Mezcla maestra rápida de ensayos de proteínas TaqMan™ (2X)
La concentración enzimática, la fuerza iónica y el pH de la mezcla maestra rápida de proteínas TaqMan™ están optimizados para la amplificación de secuencias objetivo de oligonucleótidos ligados preparadas con reactivos del ensayo de proteínas TaqMan™.La ADN polimerasa incluida en la mezcla maestra está diseñada para la máxima eficacia y especificidad de PCR cuando se utiliza con la química de ligación.
La realización de un ensayo de proteínas TaqMan™ completo (prediseñado o fabricado con el kit abierto) requiere un kit básico de reactivos principales y un kit de mezcla maestra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Almacenar el kit a 2-8 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Fast
Velocidad de reacción Fast
Técnica Ensayo de ligadura de proximidad
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, sistema AB 7900 HT de 384 pocillos, StepOne™, modo rápido, StepOnePlus™, modo rápido
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos TaqMan
Cantidad 100 reactions
Condiciones de envío Hielo húmedo
Especificidad de diana Sin especificidad
Para utilizar con (aplicación) Análisis celular
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de muestra Células