Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Buffer Kit
Código de producto. 12027799 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4000 reacciones
Tamaño de la unidad:
4000 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12027799 4000 reacciones 4000 reacciones
1 options
Código de producto. 12027799 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4448571
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Kit de tampones para ensayos de proteínasTaqMan™
El kit de tampones para ensayos de proteínas TaqMan™ contiene los tampones necesarios para preparar las sondas de ensayo y utilizarlas en experimentos de ensayos de proteínas TaqMan. El kit contiene tampones de dilución y un tampón de almacenamiento, todos los cuales se utilizan en combinación con el kit de sonda de oligos para ensayos de proteínas TaqMan™.(4448549)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit, tampón de ensayo
Método de detección Detección de cebador-sonda
Para utilizar con (equipo) Sistema rápido 7500, sistema 7500, sistema rápido HT 7900, sistema HT 7900, StepOnePlus™, modo rápido
Contenido y almacenamiento El kit de tampones para ensayos de proteínas TaqMan™ contiene los tampones necesarios para preparación de sondas de ensayo y se utiliza en combinación con el kit de sonda de oligos para ensayos de proteínas TaqMan™.(4448549)
Inicio en caliente No
Etiqueta o tinte FAM
Tipo de muestra Tejido, células
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos TaqMan
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de ligadura de proximidad
Cantidad 4000 reacciones