Descripción
Los ensayos de pri-miARN TaqMan™ cuantifican las transcripciones primarias de microARN (pri-miARN), las moléculas de ARN más ascendentes en la vía de biogénesis del microARN. Se han diseñado utilizando un proceso de bioinformática de última generación, que ofrece un rendimiento de ensayo y una calidad de datos superiores para los estudios pri-miARN.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 60X |
| Contenido y almacenamiento | 1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores). Almacenar a entre -15 y -25 °C. |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Línea de productos | TaqMan |
| Tipo de producto | Ensayo de Pri-miRNA |
| Cantidad | S (360 reactions), made to order |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |