Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ RT PCR, Inventoried Format 56 QuantStudio™ 12K Flex
Código de producto. 12817442 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Formato de 56 matrices
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12817442 Formato de 56 matrices cada uno
1 options
Código de producto. 12817442 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4471125
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Design your own real-time PCR plate, building from over 1.3 million TaqMan™ Gene Expression Assays.
Diseñe su propia placa de PCR en tiempo real, a partir de más de 1,3 millones de ensayos de expresión génica TaqMan®.Luego, simplemente mezcle la muestra y la mezcla maestra, cárguelo en la placa OpenArray®, séllelo, sométalo a ciclos y capte la imagen.El flujo de trabajo posterior permite a una persona validar o seleccionar hasta 576 muestras en un día.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de detección Sonda de cebado
Formato Formato 56
GC-Rich PCR Performance Bajo
Método de PCR qPCR
Para utilizar con (equipo) Sistema QuantStudio™ 12K Flex
Línea de productos OpenArray, QuantStudio, TaqMan
Tipo de producto Sistema de PCR en tiempo real
Cantidad Formato de 56 matrices
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)