Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ Real-Time PCR Master Mix
Código de producto. 15591114 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,5 mL
Tamaño de la unidad:
1.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15591114 1,5 mL 1.50 ml
1 options
Código de producto. 15591114 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4462159
 Artículo restringido
En stock
La mezcla maestra de PCR en tiempo real TaqMan™ OpenArray™ está optimizada para su uso con paneles de expresión génica TaqMan™ OpenArray™ y ofrece resultados reproducibles, específicos y sensibles.
  • Química de inicio en caliente para proporcionar estabilidad a temperatura ambiente
  • Optimizado para su uso con paneles de expresión génica TaqMan™ OpenArray™ que ofrecen resultados reproducibles, específicos y sensibles
  • Para usar con paneles OpenArray™ MicroRNA, paneles OpenArray™ de vía de expresión génica y otras aplicaciones de expresión génica en el formato OpenArray™
  • Listo para su uso sin aditivos adicionales
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura de -5 a -30 °C hasta su primer uso y, a continuación, de 2 a 8 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Líquido
Formato Tubo
Método de PCR 2-step RT-qPCR
Velocidad de reacción Estándar
Técnica Intensidad de fluorescencia
Para utilizar con (equipo) OpenArray™
Línea de productos OpenArray, TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra para qPCR
Cantidad 1,5 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Especificidad de diana Objetivo específico
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 10 paneles
Tipo de muestra ARN total
Volumen 1,5 mL