Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ Genotyping Master Mix
Descripción
- Método de PCR: qPCR
- Compatibilidad cebador-sonda de inicio en caliente integrado: TaqMan™
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Incluye mezcla maestra de genotipos TaqMan™ OpenArray™, con ADN polimerasa UP (ultrapura) AmpliTaq Gold™, dNTPs y componentes de mezcla optimizados. Este paquete contiene un frasco de 5 ml, suficiente para 32 placas. Almacenar a entre 2 y 8 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Técnica | Genotipado de SNP (basado en PCR en tiempo real) |
| Para utilizar con (equipo) | OpenArray™ |
| Objetivo de genotipado | Enzimas del metabolismo de fármacos, SNP (conocidas) |
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
| Mostrar más |