Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Non-coding RNA Assay
Código de producto. 11620129 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
L (2900 reacciones), bajo pedido
M (750 reacciones), bajo pedido
S (360 reacciones), bajo pedido
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11620129 S (360 reacciones), bajo pedido cada uno
11630129 M (750 reacciones), bajo pedido cada uno
11650129 L (2900 reacciones), bajo pedido cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11620129 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4426961
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).
Almacenar a entre -15 y -25 °C.
Concentración 60 X
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
N.º de reacciones 360 reacciones
Método de PCR qPCR
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Ensayo de ARN no codificante
Cantidad S (360 reacciones), bajo pedido
Velocidad de reacción Rapidez
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • TQMN NONCODING RNA ASSAY MTO S
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide