Learn More
Applied Biosystems™ Kit de purificación de miARN mediante ABC TaqMan™ - Panel humano B
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Utilice el kit de purificación de miARN mediante ABC TaqMan™ para purificar miARN de alta calidad de muestras relacionadas con la sangre u otros tipos de muestras difíciles sin productos químicos peligrosos.
Flujo de trabajo sencillo y rápido con partículas magnéticas Dynal™ conjugadas con oligonucleótidos
Entrada de muestras pequeñas: los volúmenes típicos oscilan de 10 μl para muestras de sangre a 50 μl para muestras de suero y plasma
Los inhibidores de la RT-PCR que se encuentran comúnmente en muestras relacionadas con la sangre se eliminan fácilmente
Sin necesidad de productos químicos peligrosos, tales como fenol, cloroformo, reactivo Trizol™ o isotiocianato de guanidina
Purificación del miARN simple y rápida
El kit de purificación de miARN mediante ABC (del inglés, anti-miRNA bead capture; captura de gránulos anti-miARN) TaqMan™ contiene tampones y partículas magnéticas para el aislamiento de un solo tubo de microARN específico (miARN) a partir de pequeñas entradas de todos los tipos de muestras humanas, incluido sangre, suero, plasma, muestras FFPE, tejidos sólidos, células cultivadas y saliva, en 75 minutos (ver flujo de trabajo, Figura 1).
Panel humano A y panel humano B
El kit de purificación de miARN mediante ABC TaqMan™ se suministra en dos configuraciones: Panel humano A y panel humano B. Los gránulos de cada kit son Dynabeads™ superparamagnéticos covalentemente unidos a un conjunto único de 377 oligonucleótidos anti-miARN para cada panel que se corresponden con los ensayos contenidos en las tarjetas A y B de microARN humano de la matriz TaqMan™. El proceso de aislamiento del miARN se basa en la hibridación de miARN a los oligonucleótidos anti-miARN correspondientes adheridos a los gránulos. Las listas completas de miARN aislados por los paneles se pueden encontrar en el protocolo del kit de purificación de miARN mediante ABC TaqMan™ (más abajo).
Análisis de miARN
Los miARN aislados que utilizan el kit de purificación de miARN mediante ABC TaqMan™ están listos para la conversión a ADNc y el análisis posterior mediante PCR cuantitativa usando cualquiera de los dos ensayos de microARN TaqMan™ en tubos individuales o las tarjetas A y B de microARN humano de matriz TaqMan™. En la figura 2 se muestran ejemplos de los datos que se pueden obtener a partir del miARN aislado a partir de varios tipos de muestras utilizando el kit de purificación de miARN mediante ABC TaqMan™.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Purificación del miARN simple y rápida
El kit de purificación de miARN mediante ABC (del inglés, anti-miRNA bead capture; captura de gránulos anti-miARN) TaqMan™ contiene tampones y partículas magnéticas para el aislamiento de un solo tubo de microARN específico (miARN) a partir de pequeñas entradas de todos los tipos de muestras humanas, incluido sangre, suero, plasma, muestras FFPE, tejidos sólidos, células cultivadas y saliva, en 75 minutos (ver flujo de trabajo, Figura 1).
Panel humano A y panel humano B
El kit de purificación de miARN mediante ABC TaqMan™ se suministra en dos configuraciones: Panel humano A y panel humano B. Los gránulos de cada kit son Dynabeads™ superparamagnéticos covalentemente unidos a un conjunto único de 377 oligonucleótidos anti-miARN para cada panel que se corresponden con los ensayos contenidos en las tarjetas A y B de microARN humano de la matriz TaqMan™. El proceso de aislamiento del miARN se basa en la hibridación de miARN a los oligonucleótidos anti-miARN correspondientes adheridos a los gránulos. Las listas completas de miARN aislados por los paneles se pueden encontrar en el protocolo del kit de purificación de miARN mediante ABC TaqMan™ (más abajo).
Análisis de miARN
Los miARN aislados que utilizan el kit de purificación de miARN mediante ABC TaqMan™ están listos para la conversión a ADNc y el análisis posterior mediante PCR cuantitativa usando cualquiera de los dos ensayos de microARN TaqMan™ en tubos individuales o las tarjetas A y B de microARN humano de matriz TaqMan™. En la figura 2 se muestran ejemplos de los datos que se pueden obtener a partir del miARN aislado a partir de varios tipos de muestras utilizando el kit de purificación de miARN mediante ABC TaqMan™.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Kit de purificación de miARN mediante ABC con panel humano B TaqMan™, 40 preparaciones, líquido, Tecnología de aislamiento de partículas magnéticas, especies humanas, sistema Dynabeads™, sangre, células, muestras FFPE y fijas, muestras líquidas, producto final de microARN, tiempo de purificación de 75 minutos, almacenamiento de 2 a 8 °C |
| Buffer | Tampón de lisis, Búfer ABC, Tampón de lavado 1 y 2, Tampón de elución |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Especie | Humano |
| Tipo de muestra | Sangre, células, Cultivos celulares, FFPE y muestras fijas, Muestras líquidas (p. ej., suero), Plasma, Saliva, Suero, Tejido:, tejido (FFPE), orina, sangre completa (específica) |
| Tipo de producto final | MicroARN |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), análisis de microARN, extracción de ARN, análisis de miARN y ARN no codificante, purificación y análisis de ADN y ARN, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante, análisis de miARN y ARN no codificante, |
| Incluye | Tampón de lisis, tampón de ABC, tampón de lavado 1, tampón de lavado 2, tampón de elución, tubos loBind de 1,5 ml |
| Tipo de empaquetado | 1 unidad |
| Mostrar más |