Learn More
Applied Biosystems™ Kit de purificación ABC de miARN TaqMan™ - Panel humano A
Código de producto. 13433119 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13433119 40 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 13433119 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4473087
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Kit de purificación ABC de miARN TaqMan™ - Panel humano A
Utilice el kit de purificación de miARN mediante ABC TaqMan™ para purificar miARN de alta calidad de muestras relacionadas con la sangre u otros tipos de muestras difíciles sin productos químicos peligrosos.
  • Flujo de trabajo sencillo y rápido con partículas magnéticas Dynal™ conjugadas con oligonucleótidos
  • Entrada de muestras pequeñas: los volúmenes típicos oscilan de 10 μl para muestras de sangre a 50 μl para muestras de suero y plasma
  • Los inhibidores de la RT-PCR que se encuentran comúnmente en muestras relacionadas con la sangre se eliminan fácilmente
  • Sin necesidad de productos químicos peligrosos, tales como fenol, cloroformo, reactivo Trizol™ o isotiocianato de guanidina
    Purificación del miARN simple y rápida
    El kit de purificación de miARN mediante ABC (del inglés, anti-miRNA bead capture; captura de gránulos anti-miARN) TaqMan™ contiene tampones y partículas magnéticas para el aislamiento de un solo tubo de microARN específico (miARN) a partir de pequeñas entradas de todos los tipos de muestras humanas, incluido sangre, suero, plasma, muestras FFPE, tejidos sólidos, células cultivadas y saliva, en 75 minutos (ver flujo de trabajo, Figura 1).
    Panel humano A y panel humano B
    El kit de purificación de miARN mediante ABC TaqMan™ se suministra en dos configuraciones: Panel humano A y panel humano B. Las partículas de cada kit son Dynabeads™ superparamagnéticas covalentemente unidas a un conjunto único de 377 oligonucleótidos anti-miARN para cada panel que se corresponden con los ensayos contenidos en las tarjetas A y B de microARN humano de la matriz TaqMan™. El proceso de aislamiento del miARN se basa en la hibridación de miARN a los oligonucleótidos anti-miARN correspondientes adheridos a los gránulos. Las listas completas de miARN aislados por los paneles se pueden encontrar en el protocolo del kit de purificación de miARN mediante ABC TaqMan™ (más abajo).
    Análisis de miARN
    Los miARN aislados que utilizan el kit de purificación de miARN mediante ABC TaqMan™ están listos para la conversión a ADNc y el análisis posterior mediante PCR cuantitativa usando cualquiera de los dos ensayos de microARN TaqMan™ en tubos individuales o las tarjetas A y B de microARN humano de matriz TaqMan™. En la figura 2 se muestran ejemplos de los datos que se pueden obtener a partir del miARN aislado a partir de varios tipos de muestras utilizando el kit de purificación de miARN mediante ABC TaqMan™.
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
    Descripción Kit de purificación de miARN mediante ABC con panel humano A TaqMan™, 40 preparaciones, líquido, Tecnología de aislamiento de partículas magnéticas, especies humanas, sistema Dynabeads™, sangre, células, muestras FFPE y fijas, muestras líquidas, producto final de microARN, tiempo de purificación de 75 minutos, almacenamiento de 2 a 8 °C
    Buffer Tampón de lisis, Búfer ABC, Tampón de lavado 1 y 2, Tampón de elución
    Isolation Technology Gránulo magnético
    Especie Humano
    Tipo de muestra Sangre, células, Cultivos celulares, FFPE y muestras fijas, Muestras líquidas (p. ej., suero), Plasma, Saliva, Suero, Tejido:, tejido (FFPE), orina, sangre completa (específica)
    Tipo de producto final MicroARN
    Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), análisis de microARN, extracción de ARN, análisis de miARN y ARN no codificante, purificación y análisis de ADN y ARN, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante, análisis de miARN y ARN no codificante,
    Incluye Tampón de lisis, tampón de ABC, tampón de lavado 1, tampón de lavado 2, tampón de elución, tubos loBind de 1,5 ml
    Tipo de empaquetado 1 unidad
    Tipo de producto Kit de purificación de miARN mediante ABC de panel humano A TaqMan™
    Cantidad 40 preparaciones
    Temperatura (métrico) De 2 °C a 8 °C
    Formulario Líquido