Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Yersinia pestis Detection Kit
Código de producto. 10321135 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10321135 100 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10321135 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4382488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00€
    1549.43€ / paquete de 1
    Ahorro 330.57€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Kit de detección de Yersinia pestis TaqMan™
El Kit de detección de Yersinia pestis Applied Biosystems™ TaqMan™ utiliza el proceso de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para amplificar una secuencia objetivo de ADN específico de un microorganismo único y una sonda TaqMan™ para detectar la secuencia amplificada. El Kit de detección de Yersinia pestis TaqMan™ ofrece un procedimiento sencillo, fiable y rápido que utiliza la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para amplificar una secuencia objetivo única de Yersinia pestis
  • Reduzca la manipulación de muestras con un proceso de 3 pasos que utiliza un formato de tubo cerrado único durante el paso de la PCR.
  • El sistema de PCR en tiempo real TaqMan™, de alta sensibilidad, permite lograr una importante reducción del tiempo necesario para el enriquecimiento previo en comparación con las técnicas convencionales.
  • Optimice su flujo de trabajo con un protocolo estándar para numerosos organismos.
    3 Pasos sencillos
    Este kit se utiliza con 3 sencillos pasos: enriquecer muestras, preparar muestras y analizar muestras. Obtenga el patógeno específico a partir de una muestra seleccionada utilizando un procedimiento de enriquecimiento estándar en el paso de enriquecimiento. En el paso de preparación de la muestra, aísle el ADN para la PCR y prepare, mezcle y pipetee las reacciones. En el último paso, analice la muestra procesando una placa en uno de nuestros sistemas de PCR en tiempo real.
    Una solución completa
    Ofrecemos una línea completa de kits de detección de patógenos TaqMan™ basados en condiciones de ensayo universales, lo que le permite realizar cualquier combinación de estos ensayos juntos en el mismo procesamiento de la muestra. En combinación con nuestros sistemas de PCR en tiempo real, el Kit de detección de Yersinia pestis TaqMan™ ofrece una solución totalmente integrada, procedente de un solo proveedor, para identificar la bacteria Yersinia pestis.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Cantidad 100 reacciones
    Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real
    Velocidad de reacción Rapidez