Learn More
Applied Biosystems™ Kit de detección de Francisella tularensis TaqMan™
Código de producto. 10734037 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10734037 100 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10734037 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4382490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1995.00€
    1731.64€ / paquete de 1
    Ahorro 263.36€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Kit de detección de Francisella tularensis TaqMan™
El kit de detección de Francisella tularensis TaqMan™ de Applied Biosystems™ utiliza el proceso de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para amplificar una secuencia objetivo de ADN específico de un microorganismo único y una sonda TaqMan™ para detectar la secuencia amplificada. El kit de detección de Francisella tularensis TaqMan™ ofrece un procedimiento sencillo, fiable y rápido que utiliza la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para amplificar una secuencia objetivo única de Francisella tularensis
  • Reduzca la manipulación de muestras con un proceso de 3 pasos que utiliza un formato de tubo cerrado único durante el paso de la PCR.
  • El sistema de PCR en tiempo real TaqMan™, de alta sensibilidad, permite lograr una importante reducción del tiempo necesario para el enriquecimiento previo en comparación con las técnicas convencionales.
  • Optimice su flujo de trabajo con un protocolo estándar para numerosos organismos.
    3 Pasos sencillos
    Este kit se utiliza con 3 sencillos pasos: enriquecer muestras, preparar muestras y analizar muestras. Obtenga el patógeno específico a partir de una muestra seleccionada utilizando un procedimiento de enriquecimiento estándar en el paso de enriquecimiento. En el paso de preparación de la muestra, aísle el ADN para la PCR y prepare, mezcle y pipetee las reacciones. En el paso de preparación de la muestra, aísle el ADN para la PCR y prepare, mezcle y pipetee las reacciones.
    Una solución completa
    Ofrecemos una línea completa de kits de detección de patógenos TaqMan™ basados en condiciones de ensayo universales, lo que le permite realizar cualquier combinación de estos ensayos juntos en el mismo procesamiento de la muestra. En combinación con nuestros sistemas de PCR en tiempo real, el kit de detección de Francisella tularensis TaqMan™ ofrece una solución totalmente integrada, procedente de un solo proveedor, para identificar la bacteria Francisella tularensis
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Ensayo objetivo de 300 μl 10X Francisella tularensis tul4, ensayo objetivo de 300 μl 10X Francisella tularensis fopA, control negativo de 1000 μl, dos tubos de mezcla maestra de PCR rápida 2X de 1500 μl; de –20/2 a 8 °C
    Descripción Kit de detección de Francisella tularensis TaqMan™, 100 reacciones, método de detección de cebador-sonda, tipo de colorante FAM™, clase de organismo objetivo Francisella tularensis, enfermedad de tularemia, específica del objetivo, para prueba
    Método de detección Sonda de cebado
    Etiqueta o tinte FAM
    Tipo de producto Kit de detección de Francisella tularensis TaqMan™
    Cantidad 100 reacciones
    Objetivo Bacterias
    Para utilizar con (aplicación) Detección de patógenos
    N.º de reacciones 100 reacciones
    Tamaño (producto final) 100 reacciones