Learn More
Applied Biosystems™ Kit de detección de Brucella spp TaqMan™
Código de producto. 10249534 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10249534 100 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10249534 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4382423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00€
    1330.14€ / paquete de 1
    Ahorro 239.86€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Kit de detección de Brucella spp. TaqMan™
El kit de detección de Brucella spp. TaqMan™ de Applied Biosystems™ utiliza el proceso de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para amplificar una secuencia objetivo de ADN específico de un microorganismo único y una sonda TaqMan™ para detectar la secuencia amplificada. El kit de detección de Brucella spp. TaqMan™ ofrece un procedimiento sencillo, fiable y rápido que utiliza la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para amplificar una secuencia objetivo única de Brucella spp.
  • Reduzca la manipulación de muestras con un proceso de 3 pasos que utiliza un formato de tubo cerrado único durante el paso de la PCR.
  • El sistema de PCR en tiempo real TaqMan™, de alta sensibilidad, permite lograr una importante reducción del tiempo necesario para el enriquecimiento previo en comparación con las técnicas convencionales.
  • Optimice su flujo de trabajo con un protocolo estándar para numerosos organismos.
    3 Pasos sencillos
    Este kit se utiliza con 3 sencillos pasos: enriquecer muestras, preparar muestras y analizar muestras. Obtenga el patógeno específico a partir de una muestra seleccionada utilizando un procedimiento de enriquecimiento estándar en el paso de enriquecimiento. En el paso de preparación de la muestra, aísle el ADN para la PCR y prepare, mezcle y pipetee las reacciones. En el paso de preparación de la muestra, aísle el ADN para la PCR y prepare, mezcle y pipetee las reacciones.
    Una solución completa
    Ofrecemos una línea completa de kits de detección de patógenos TaqMan™ basados en condiciones de ensayo universales, lo que le permite realizar cualquier combinación de estos ensayos juntos en el mismo procesamiento de la muestra. En combinación con nuestros sistemas de PCR en tiempo real, el kit de detección de Brucella spp. TaqMan™ ofrece una solución totalmente integrada, procedente de un solo proveedor, para identificar la bacteria Brucella spp.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Mezcla de ensayo de 300 μl 10X de especies de Brucella, control negativo de 1000 μl, mezcla maestra de PCR rápida 2X de 1500 μl; de –20/2 a 8 °C
    Descripción Kit de detección de Brucella spp TaqMan™, 100 reacciones, método de detección de cebador-sonda, tipo de colorante FAM™, clase de organismo objetivo Brucella spp, enfermedad de brucelosis, específica del objetivo, para pruebas diagnósticas
    Método de detección Sonda de cebado
    Etiqueta o tinte FAM
    Tipo de producto Kit de detección de Brucella spp TaqMan™
    Cantidad 100 reacciones
    Para utilizar con (aplicación) Detección de patógenos
    N.º de reacciones 100 reacciones
    Tamaño (producto final) 100 reacciones