Descripción
El panel Scorecard™ de hPSC TaqMan™ Applied Biosystems™ de 2 placas de 96w RÁPIDO permite la verificación de pluripotencia y la determinación del sesgo de linaje para las líneas celulares ES e IPS. Cada una de las dos placas de 96 pocillos contiene 94 ensayos predefinidos de expresión génica TaqMan™ (incluidos los controles endógenos) en seco en los pocillos. La mezcla maestra no se incluye con este panel. Para un kit que combina el panel con la mezcla maestra, consulte Kit Scorecard™ de hPSC TaqMan™ de 2 placas x 96w RÁPIDO. Este producto también está disponible en un formato de 384 pocillos.
Evalúe una firma génica completa con un experimento sencillo
Compare los resultados con un estándar de referencia con el Software de análisis Scorecard™ de hPSC adjunto
Identifique líneas con potencial de diferenciación trilineal
Evalúe la diferenciación inductiva especificada en una capa germinal
Acceda a contenido validado para aumentar la confianza en sus resultados
Evalúe una firma génica completa con un experimento único
El panel Scorecard™ de hPSC TaqMan™ le ayuda a ahorrar tiempo al ofrecer ensayos puestos previamente en placas en un formato seco estable y cómodo. Solo tiene que añadir la mezcla maestra TaqMan™ a su ADNc de interés y transferirlo a la placa de 96 pocillos con una pipeta multicanal.
Compare los resultados con un estándar de referencia
El panel Scorecard™ de hPSC TaqMan™ incluye acceso a software de análisis basado en la nube que le permite ver y exportar gráficos y tablas de resultados, así como generar informes. El software es compatible con siete sistemas qRT-PCR Applied Biosystems™ y está disponible sin coste adicional.
Identifique líneas con potencial de diferenciación trilineal
Incluya muestras de cuerpos embrioides (EB) diferenciadas de manera aleatoria (diferenciadas durante al menos 7 días utilizando métodos estándar de EB) en su análisis y determine si sus líneas están sesgadas hacia una o más de las tres capas germinales (endodermo, mesodermo, ectodermo).
Evalúe la diferenciación inductiva especificada en una capa germinal
El panel incluye más de veinte marcadores para cada una de las tres capas de germen que han demostrado responder como se esperaba a la diferenciación dirigida en el cultivo de monocapa. Evalúe rápidamente los datos de los ciclos de tiempo, las condiciones de cultivo y las formulaciones de medios para su capa germinal de interés con este panel único.
Acceso a contenido validado
Los contenidos del panel se basan en trabajos publicados (Bock et al., Cell 144, 439–452, 2011) y fueron validados contra múltiples líneas de ES e IPS humanas.
Lo que se obtiene
El panel Scorecard™ de hPSC TaqMan™ de 2 placas de 96w RÁPIDO incluye:
Dos placas de 96 pocillos de 94 ensayos de expresión génica TaqMan™
Dos cubiertas de placa óptica
Evalúe una firma génica completa con un experimento único
El panel Scorecard™ de hPSC TaqMan™ le ayuda a ahorrar tiempo al ofrecer ensayos puestos previamente en placas en un formato seco estable y cómodo. Solo tiene que añadir la mezcla maestra TaqMan™ a su ADNc de interés y transferirlo a la placa de 96 pocillos con una pipeta multicanal.
Compare los resultados con un estándar de referencia
El panel Scorecard™ de hPSC TaqMan™ incluye acceso a software de análisis basado en la nube que le permite ver y exportar gráficos y tablas de resultados, así como generar informes. El software es compatible con siete sistemas qRT-PCR Applied Biosystems™ y está disponible sin coste adicional.
Identifique líneas con potencial de diferenciación trilineal
Incluya muestras de cuerpos embrioides (EB) diferenciadas de manera aleatoria (diferenciadas durante al menos 7 días utilizando métodos estándar de EB) en su análisis y determine si sus líneas están sesgadas hacia una o más de las tres capas germinales (endodermo, mesodermo, ectodermo).
Evalúe la diferenciación inductiva especificada en una capa germinal
El panel incluye más de veinte marcadores para cada una de las tres capas de germen que han demostrado responder como se esperaba a la diferenciación dirigida en el cultivo de monocapa. Evalúe rápidamente los datos de los ciclos de tiempo, las condiciones de cultivo y las formulaciones de medios para su capa germinal de interés con este panel único.
Acceso a contenido validado
Los contenidos del panel se basan en trabajos publicados (Bock et al., Cell 144, 439–452, 2011) y fueron validados contra múltiples líneas de ES e IPS humanas.
Lo que se obtiene
El panel Scorecard™ de hPSC TaqMan™ de 2 placas de 96w RÁPIDO incluye:
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Panel |
| Formato | Placa de 96 matrices |
| Especie | Humano |
| Contenido y almacenamiento | Contenido: Dos placas de 96 pocillos, cada una con el panel de 96 ensayos y dos cubiertas ópticas Almacenar a temperatura ambiente. |
| Método de detección | Detección de cebador-sonda |
| Formulario | Secado |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio™ 12k Flex, StepOne™, Fast Mode, ViiA™ 7 System |
| Incluye | 2 placa de 96 pocillos |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | 96 reacciones |
| Mostrar más |