Descripción
El kit 2 x 96w Applied Biosystems™ Scorecard™ de hPSC TaqMan™ FAST permite la verificación de pluripotencia y la determinación del sesgo de linaje para las líneas celulares ES e iPS. Cada una de las dos placas de 96 pocillos contiene 94 ensayos predefinidos de expresión génica TaqMan™ (incluidos los controles endógenos) secos en los pocillos. Se incluye para su comodidad Master mix. Para comprar el panel solo, consulte Panel Scorecard™ de hPSC TaqMan™ 2 x 96w FAST. Este producto también está disponible en un formato de 384 pocillos.
Evalúe una firma génica completa en un sencillo experimento
Compare los resultados con un estándar de referencia con el software de análisis Scorecard de hPSC adjunto™
Identifique líneas con potencial de diferenciación trilineal
Evalúe la diferenciación inductiva especificada en una capa germinal
Acceda a contenido validado para aumentar la confianza en sus resultados
Evalúe una firma génica completa con un experimento único
El panel Scorecard™ de hPSC TaqMan™ le ayuda a ahorrar tiempo al ofrecer ensayos puestos previamente en placas en un formato seco estable y cómodo. Solo tiene que añadir la mezcla maestra TaqMan™ a su ADNc de interés y transferirlo a la placa de 96 pocillos con una pipeta multicanal.
Compare los resultados con un estándar de referencia
El panel Scorecard™ de hPSC TaqMan™ incluye acceso a software de análisis basado en la nube que le permite ver y exportar gráficos y tablas de resultados, así como generar informes. El software es compatible con siete sistemas Applied Biosystems™ qRT-PCR y está disponible sin cargo adicional.
Identifique líneas con potencial de diferenciación trilinaje
Incluya muestras de cuerpo embrioide (EB) diferenciadas aleatoriamente (diferenciadas durante al menos siete días utilizando métodos estándar de EB) en su análisis y determine si sus líneas están sesgadas hacia una o más de las tres capas germinales (endodermo, mesodermo, ectodermo).
Evalúe la diferenciación inductiva especificada en una capa de germen
El panel incluye más de veinte marcadores para cada una de las tres capas de germen que han demostrado responder como se esperaba a la diferenciación dirigida en el cultivo de monocapa. Evalúe rápidamente los datos referentes al curso de tiempo, las condiciones de cultivo y las formulaciones de medios para su capa germinal de interés con este panel único.
Acceda a contenido validado
Los contenidos del panel se basan en trabajos publicados (Bock et al., Cell 144, 439–452, 2011) y fueron validados contra múltiples líneas de ES e iPS humanas.
Lo que obtiene
El panel Scorecard™ de hPSC TaqMan™ 2 x 96w FAST incluye:
Dos placas de 96 pocillos de 94 ensayos de expresión génica TaqMan™
Dos cubiertas de placa óptica
Dos viales de 1 ml mezcla maestra TaqMan™ Fast Advanced
Evalúe una firma génica completa con un experimento único
El panel Scorecard™ de hPSC TaqMan™ le ayuda a ahorrar tiempo al ofrecer ensayos puestos previamente en placas en un formato seco estable y cómodo. Solo tiene que añadir la mezcla maestra TaqMan™ a su ADNc de interés y transferirlo a la placa de 96 pocillos con una pipeta multicanal.
Compare los resultados con un estándar de referencia
El panel Scorecard™ de hPSC TaqMan™ incluye acceso a software de análisis basado en la nube que le permite ver y exportar gráficos y tablas de resultados, así como generar informes. El software es compatible con siete sistemas Applied Biosystems™ qRT-PCR y está disponible sin cargo adicional.
Identifique líneas con potencial de diferenciación trilinaje
Incluya muestras de cuerpo embrioide (EB) diferenciadas aleatoriamente (diferenciadas durante al menos siete días utilizando métodos estándar de EB) en su análisis y determine si sus líneas están sesgadas hacia una o más de las tres capas germinales (endodermo, mesodermo, ectodermo).
Evalúe la diferenciación inductiva especificada en una capa de germen
El panel incluye más de veinte marcadores para cada una de las tres capas de germen que han demostrado responder como se esperaba a la diferenciación dirigida en el cultivo de monocapa. Evalúe rápidamente los datos referentes al curso de tiempo, las condiciones de cultivo y las formulaciones de medios para su capa germinal de interés con este panel único.
Acceda a contenido validado
Los contenidos del panel se basan en trabajos publicados (Bock et al., Cell 144, 439–452, 2011) y fueron validados contra múltiples líneas de ES e iPS humanas.
Lo que obtiene
El panel Scorecard™ de hPSC TaqMan™ 2 x 96w FAST incluye:
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Dos placas de 96 pocillos cada una con el panel de ensayo de 96 pocillos (temperatura ambiente) • Dos cubiertas ópticas (almacenamiento a temperatura ambiente) • Dos viales de 1 ml de mezcla maestra TaqMan™ Fast Advanced (descongelados para su envío, NO VOLVER A CONGELAR, almacenar a 2 –8°C) |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formulario | Secado |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio™ 12k Flex, StepOnePlus™, Fast Mode, Sistema ViiA™ 7 |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | 2 x 96-well plates |
| Categoría de investigación | Investigación con células madre |
| Especie | Humano |
| Mostrar más |