Learn More
Kit de detección de OGM TaqMan™
Código de producto. 13592540 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
192 reacciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
13592540 192 reacciones paquete de 4
1 options
Código de producto. 13592540 Proveedor ABI Applied Biosystems N.º de proveedor 4466334
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00€
    1524.26€ / paquete de 4
    Ahorro 185.74€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Kit de detección de OGM TaqMan™
El TaqMan™ El kit de detección de OGM analiza el ADN extraído de muestras de alimentos y piensos para detectar la presencia de las principales regiones reguladoras transgénicas. Este kit de PCR en tiempo real contiene todos los reactivos (excepto la plantilla de ADN) necesarios para la detección de organismos modificados genéticamente (OMG). Además, el kit contiene un control positivo interno (IPC ) para identificar una posible inhibición de la PCR. Los beneficios de la Taqman™ El kit de detección de OGM frente a otros productos disponibles comercialmente incluye:
  • Flexibilidad —OGM detectados en ADN obtenido de CUALQUIER fuente de alimento o pienso
  • Precisión —de un control positivo interno (IPC ) descarta la inhibición durante el proceso de qPCR
  • Resultados —rápidos proporcionados en menos de 3 horas.
    TaqMan™ El kit de detección de OGM es capaz de realizar la amplificación multiplex del control vegetal endógeno, el control positivo interno y estas regiones reguladoras:
  • P35S/CaMV
  • TNOS/«A. tumefaciens»
  • P34S/FMV
    Todo lo cual hace posible la detección de eventos significativos como el MON89788 de soja.
    El TaqMan™ El kit de detección de OGM proporciona todos los reactivos necesarios para analizar 48 muestras y está optimizado para su uso en todas Applied Biosystems™ instrumentos de PCR en tiempo real. Y debido a que es un kit de PCR en tiempo real, no se requiere electroforesis. Además, el kit ofrece una sensibilidad extremadamente alta, detectando objetivos con solo 5 copias de ADN.
    El desarrollo y la fabricación de este kit se realiza a través de una asociación con IMEGEN, que tiene una larga trayectoria en investigación y desarrollo de OGM.
    Otros productos relacionados incluyen:
    Taqman™ Kit de cuantificación de soja Roundup Ready
    Kit de extracción de OMG
    TaqMan™ Kit de cuantificación de maíz transgénico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene todos los reactivos (excepto la plantilla de ADN) necesarios para la detección de organismos modificados genéticamente (OMG). Control positivo interno (IPC) para identificar la posible inhibición de PCR
Descripción Kit de detección de OMG TaqMan™, analiza el ADN extraído de muestras de alimentos y piensos para detectar la presencia de las principales regiones reguladoras transgénicas
Método de detección Sonda de cebado
Tipo de kit Kit de detección de OGM TaqMan™
Tipo de producto Kit de detección de OGM TaqMan™
Objetivo P35S, TNOS, P34S y gen de control vegetal
N.º de reacciones 192 reacciones
Tipo de muestra Alimentos