Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ GMO Maize 35S Detection Kit, with protocol
Descripción
- Contiene reactivos necesarios para detectar de forma fiable la presencia de secuencias de ADN específicas de organismos modificados genéticamente (OMG) en semillas, cereales, alimentos procesados y sus ingredientes
- El ensayo universal detecta y cuantifica todos los organismos modificados genéticamente (OMG) aprobados en Europa y la gran mayoría de los OMG aprobados en otros países
- El ensayo de 5' nucleasa fluorogénico con sondas TaqMan™ proporciona resultados cuantitativos exactos y reproducibles
- Los controles exhaustivos garantizan unos resultados confiables
- El innovador software de cuantificación de OMG permite a los usuarios determinar rápida y fácilmente el porcentaje de contenido de OMG
- Ofrece la solución completa que incluye preparación de muestras, instrumentos, reactivos, software de análisis, asistencia técnica, servicio de instrumentos y experiencia en OMG
Specifications
Specifications
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7300, sistema 7500, sistema AB 7900 HT de 384 pocillos, StepOne™, modo estándar, StepOnePlus™, modo estándar |
| Contenido y almacenamiento | Cada kit contiene mezcla de OMG TaqMan, ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, controles positivos y negativos. Cada kit contiene suficientes regentes para 100 ensayos. Almacene todos los componentes de -25 a -15 °C. |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Tipo de muestra | Alimentos, semillas |
| Clase de organismo diana | Maíz, modificado genéticamente |
| Cantidad | 1 Kit |
| Línea de productos | TaqMan |