Learn More
TaqMan™ Mezcla maestra de genotipado TaqMan™
Código de producto. 10025894 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
1 x 10 mL
1 x 50 mL
2 x 10 mL
2 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10025894 1 x 10 mL cada uno
10390065 1 x 1 mL cada uno
10610606 2 x 10 mL 20 ml
10742877 1 x 50 mL cada uno
10239534 2 x 50 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10025894 Proveedor TaqMan™ N.º de proveedor 4371355
Edge
Optimizado para la detección de fluorescencia de punto final en aplicaciones de genotipado de SNP.
  • Distintos grupos y altas tasas de identificación para discriminación alélica inequívoca
  • Validado con ensayos de genotipado TaqMan™ SNP
  • Excelente estabilidad anterior y posterior a la PCR para configuración y análisis de alto rendimiento
  • El tamaño de la reacción se basa en un volumen de reacción de 50 μl
Se puede utilizar para diversas aplicaciones de genotipado, como las siguientes:
  • Estudios de genes candidatos
  • Validación de dianas de fármacos
  • Estudios de asociación de enfermedades
  • Genética de poblaciones
  • Mapa genético
  • Aplicaciones agrícolas
Rendimiento excepcional a partir de una mezcla optimizada (2X)
Las asignaciones de genotipo exacto se originan en la unión preferencial de la sonda específica del alelo al objetivo coincidente. La mezcla maestra de genotipado TaqMan™ permite la unión específica de la sonda para lograr una excepcional resolución de grupo. Entre otras características clave incluye:
  • ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, UP (ultrapura) – enzima de inicio en caliente automático diseñada para mantenerse activa durante el ciclo térmico e inactiva a temperatura ambiente a fin de facilitar la preparación de reacciones
  • Los componentes optimizados de la mezcla proporcionan una extraordinaria especificidad para la discriminación entre alelos
  • Referencia interna pasiva basada en el colorante ROX™ patentado para una mayor precisión en los instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™
  • Única condición del ciclo térmico para obtener resultados uniformes con ensayos TaqMan™
Validada con ensayos e instrumentos de genotipado TaqMan™:
  • La mezcla maestra de genotipado TaqMan™ se ha probado en todos los tipos de ensayos de genotipado SNP TaqMan™: Ensayos de genotipado de metabolismo de fármacos TaqMan™, ensayos de genotipado SNP TaqMan™ y ensayos de genotipado SNP TaqMan™ personalizados
  • Además, la mezcla maestra se valida con los termocicladores y los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™
Configuración y análisis de alto rendimiento:
  • La combinación de varios termocicladores de bajo costo para PCR y un solo instrumento de PCR en tiempo real para la discriminación alélica permite gestionar el genotipado de SNP de alto rendimiento
  • La mezcla maestra de genotipado TaqMan™ mejora aún más la configuración y el análisis de alto rendimiento con una excelente estabilidad a temperatura ambiente tanto antes como después de la PCR
  • Esto proporciona la flexibilidad necesaria para procesar experimentos prolongados, sin supervisión durante la noche o durante el fin de semana
Discriminación fiable con objetivos complejos
  • Las limitaciones del diseño de amplicones dificultan la detección de SNP, especialmente cuando las dianas contienen muchas regiones con gran cantidad de GC o AT.
  • Los componentes optimizados de la mezcla maestra de genotipado TaqMan™ generan agrupaciones estrechas y bien separadas, así como una nomenclatura alélica más precisa en comparación con otras mezclas, incluso para dianas complejas
Referencia de calidad en el sector:
  • Para cada lote de la mezcla maestra de genotipado TaqMan™, se realizan extensas pruebas analíticas y funcionales, como un ensayo de genotipado SNP TaqMan™ y un ensayo de genotipado de metabolismo de fármacos TaqMan™
  • Los resultados se han reunido en un certificado de análisis informativo, que es accesible a través del sitio web de Applied Biosystems™
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días. Condiciones de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Se suministran a una concentración de 2X. La mezcla está optimizada para el genotipado de SNP mediante sondas TaqMan™ y contiene ADN polimerasa UP (ultrapura) AmpliTaq Gold™, dNTPs sin dUTP, referencia pasiva 1 y componentes de la mezcla optimizados. Este paquete contiene un frasco de 10 ml, suficiente para 400 reacciones con un volumen total de 50 µl.
Almacenamiento: Almacenar a entre 2 y 8 °C
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Técnica Identificación de genotipos de SNP (basada en PCR en tiempo real), CNV (variación del número de copia)
Para utilizar con (equipo) Sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ Fast de Applied Biosystems, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7
Objetivo de genotipado Número de copias variantes, SNP (desconocido o numerosos), enzimas metabolizadoras de fármacos, SNP (conocido)
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra de genotipado
Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
Cantidad 1 x 10 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Para utilizar con (aplicación) Genotipado
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
Tipo de muestra ADN (genómico)
Volumen 10 mL