Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG
Código de producto. 17125772 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17125772 5 mL 5 ml
17115772 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17125772 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A44360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00€
    493.65€ / 5 ml
    Ahorro 48.35€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in a short time.
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in a short time. It provides best-in-class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration. Note: This TaqMan Fast Advanced Master Mix does not contain uracil-N-glycoslyase (UNG).
  • La mezcla maestra TaqMan Fast Advanced ofrece una cuantificación precisa y fiable en poco tiempo. Proporciona el mejor rendimiento de su clase, incluido el rango cuantificable más amplio, tanto en reacciones individuales como dúplex, incluso con objetivos exigentes.
  • TaqMan Fast Advanced Master Mix contiene ADN polimerasa rápida AmpliTaq, dNTPs con dUTP, colorante ROX (referencia pasiva) y componentes de tampón optimizados. Se suministra a una concentración 2X. Nota: Esta mezcla maestra avanzada TaqMan Fast no contiene uracilo-N-glicosilasa (UNG)
  • El mejor rendimiento de su clase: sensibilidad, precisión, intervalo dinámico y especificidad superiores a los de las mezclas estándar en modo normal
  • Diseñada para mejorar la estabilidad de sobremesa: estable a temperatura ambiente hasta 72 horas en reacciones montadas previamente
  • Optimizada para multiplexing: validada para duplexado con ensayos de control positivos internos exógenos y endógenos
  • Tiempos de procesamiento reducidos: optimizado para el modo rápido en instrumentos rápidos y para condiciones de ciclo rápido en instrumentos normales
  • Transiciones perfectas en sus experimentos: validadas con ensayos TaqMan para expresión génica y microARN, y tarjetas microfluídicas de matriz TaqMan
  • Estabilidad de sobremesa para el manejo en alto rendimiento y su comodidad
  • Para los usuarios con necesidades de procesamiento menos extremas, la estabilidad mejorada de esta Master Mix proporciona una comodidad global añadida para su flujo de trabajo, dado que ya no estará obligado a procesar las placas inmediatamente tras el montaje.
  • La mezcla maestra TaqMan Fast Advanced ha sido diseñada para ayudar a obtener resultados precisos en las reacciones dúplex utilizando un control positivo interno (IPC). La siguiente figura muestra los resultados para el objetivo experimental β-actina (nombre del gen: ACTB), que se diluye en serie y se amplifica en reacciones de un solo objetivo y reacciones dúplex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene un tubo (5 ml) 2X TaqMan Fast Advanced Master Mix suficiente para 500 reacciones
TaqMan Fast Advanced Master Mix contiene AmpliTaq Fast DNA Polymerase, dNTPs (con dUTP), tinte ROX (referencia pasiva) y tampón optimizado.
Almacenar a 4 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Líquido
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Fast
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, Applied Biosystems AmpQuest 96
Capacidad multiplex Duplex
Colorante de referencia pasiva ROX (Pre-mixed)
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra Fast Advanced
Cantidad 5 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Especificidad de diana cDNA or gDNA only
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, DNA Quantification, Presence/Absence
Termoestabilidad 72 hr., Assembled Reaction
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ADN
Incluye dUTP
Inhibitor Tolerance (Simple) High
Afficher plus Afficher moins
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.