Learn More
Applied Biosystems™ Reactivos de control positivo interno exógeno TaqMan™
Código de producto. 10753447 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10753447 200 reacciones cada uno
10085164 1000 reacciones 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10753447 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4308323
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Los reactivos de control positivos internos exógenos TaqMan™ contienen un control interno positivo (IPC) preoptimizado con cebadores prediseñados y una sonda TaqMan™.
  • Los reactivos de control positivos internos exógenos Applied Biosystems™ TaqMan™ contienen un control interno positivo (IPC) preoptimizado con cebadores prediseñados y una sonda TaqMan™.
  • El IPC se puede enriquecer en muestras para distinguir los verdaderos negativos de objetivo de la inhibición de la PCR (reacción en cadena de la polimerasa)
  • Este kit permite a los usuarios amplificar un objetivo de ADN de pocas copias en el mismo tubo con el IPC
  • Aunque los ADN del objetivo y el IPC puedan diferir en el número de copias inicial, la concentración de los cebadores del IPC en la reacción de PCR limita de forma que la eficacia de amplificación de la reacción del objetivo no se pone en peligro.
  • Los cebadores prediseñados y la sonda TaqMan™ eliminan el diseño del ensayo
  • Las directrices de desarrollo rápido del ensayo pueden minimizar el tiempo de optimización. Los componentes individuales proporcionan flexibilidad a la configuración del ensayo
  • Los reactivos se pueden almacenar entre 2 °C y 4 °C si se van a consumir en un mes.
  • De lo contrario, almacenar entre -20 °C y -25 °C
Nota: No se trata de un kit cuantitativo y no debe utilizarse para la normalización. En su lugar, este kit está diseñado para distinguir los tipos de resultados negativos: una llamada negativa para la secuencia de diana y una llamada positiva para la IPC indica que no hay secuencia diana presente, y una llamada negativa para la secuencia diana y la llamada negativa para el IPC sugieren la inhibición de PCR.
Información de órdenes
Nota: No se trata de un kit cuantitativo y no debe utilizarse para la normalización. En su lugar, este kit está diseñado para distinguir los tipos de resultados negativos: una llamada negativa para la secuencia de diana y una llamada positiva para la IPC indica que no hay secuencia diana
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 ml 10X Exo IPC Mix
• 120 μl 10X Exo IPC Block
• 200 μl 50X Exo IPC
DNA Almacenar a -20 °C a -25 °C. Los reactivos se pueden almacenar a 2–4 °C si se van a consumir en un mes.
Formato Tubo(s)
GC-Rich PCR Performance Bajo
Método de PCR qPCR
Velocidad de reacción Estándar
Modificación de sonda interna TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5')
Etiqueta o tinte VIC
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Reactivo de control positivo interno exógeno
Cantidad 200 reactions
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 200 reacciones
N.º de reacciones 200 reacciones