Description
La mezcla maestra ambiental aplicada Biosystems™ TaqMan™ 2.0 ofrece una detección de patógenos basada en PCR (reacción en cadena de la polimerasa) precisa y en tiempo real en presencia de niveles elevados de inhibidores. Utilice esta mezcla maestra para analizar muestras ambientales, de alimentos y otras muestras difíciles.
- Adaptada para experimentos de PCR en tiempo real cuantitativos
- Sensibilidad inigualable para aplicaciones exigentes, detección de objetivos con bajo número de copias y PCR multiplex
- Incluye detección de patógenos y cuantificación de la carga viral⁄bacteriana
- Sensibilidad de detección que posibilita una cuantificación fiable de objetivos genéticos abundantes y limitados
- Mezcla estable para la manipulación de alto rendimiento
- Una vez recibido, almacenar entre -15 °C y -25 °C antes del primer uso, protegido de la luz
- Después de su primer uso, almacenar entre 2 ° y 8 °C, protegida de la luz
Formulación optimizada para un rendimiento inigualable
La mezcla maestra ambiental TaqMan 2.0 es una cómoda mezcla 2X para la cuantificación de objetivos que incluye lo siguiente:
- ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, UP (ultrapura), una ADN polimerasa muy purificada para la detección mejorada de los objetivos bacterianos. Esta enzima de inicio en caliente está inactiva a temperatura ambiente, así que las reacciones pueden configurarse en la mesa. La enzima se activa durante el ciclo térmico.
- Referencia interna pasiva basada en el tinte ROX™ patentado para un análisis preciso de los datos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Specifications
Specifications
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Esta mezcla maestra ambiental 2.0 TaqMan™ es una práctica mezcla 2X en un frasco de 10 ml que incluye: ADN polimerasa AmpliTaq Gold, UP (ultrapura) y una referencia interna pasiva basada en tinte ROX patentado para un análisis preciso de los datos. Al recibirla, almacénela de -15 a -25 °C antes del primer uso, protegida de la luz. Después de su primer uso, guárdela de 2 a 8 °C, protegida de la luz. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Frasco |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, modo estándar |
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
| Línea de productos | TaqMan |
| Show More |