Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra ambiental 2.0 TaqMan™
Código de producto. 10085544 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
200 reacciones
400 reacciones
800 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10085544 800 reacciones 1 set
10575575 200 reacciones cada uno
10704407 400 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10085544 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4398044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2595.00€
    2309.22€ / 1 sets
    Ahorro 285.78€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Detección precisa de patógenos basada en PCR en tiempo real en presencia de altos niveles de inhibidores.
La mezcla maestra ambiental aplicada Biosystems™ TaqMan™ 2.0 ofrece una detección de patógenos basada en PCR (reacción en cadena de la polimerasa) precisa y en tiempo real en presencia de niveles elevados de inhibidores. Utilice esta mezcla maestra para analizar muestras ambientales, de alimentos y otras muestras difíciles.
  • Adaptada para experimentos de PCR en tiempo real cuantitativos
  • Sensibilidad inigualable para aplicaciones exigentes, detección de objetivos con bajo número de copias y PCR multiplex
  • Incluye detección de patógenos y cuantificación de la carga viral⁄bacteriana
  • Sensibilidad de detección que posibilita una cuantificación fiable de objetivos genéticos abundantes y limitados
  • Mezcla estable para la manipulación de alto rendimiento
  • Una vez recibido, almacenar entre -15 °C y -25 °C antes del primer uso, protegido de la luz
  • Después de su primer uso, almacenar entre 2 ° y 8 °C, protegida de la luz
Formulación optimizada para un rendimiento inigualable
La mezcla maestra ambiental TaqMan 2.0 es una cómoda mezcla 2X para la cuantificación de objetivos que incluye lo siguiente:
  • ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, UP (ultrapura), una ADN polimerasa muy purificada para la detección mejorada de los objetivos bacterianos. Esta enzima de inicio en caliente está inactiva a temperatura ambiente, así que las reacciones pueden configurarse en la mesa. La enzima se activa durante el ciclo térmico.
  • Referencia interna pasiva basada en el tinte ROX™ patentado para un análisis preciso de los datos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Esta mezcla maestra ambiental 2.0 TaqMan™ es una práctica mezcla 2X en 4 frascos de 5 ml que incluye ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, UP (ultrapura) y una referencia interna pasiva basada en tinte ROX patentado para un análisis preciso de los datos.
Al recibirla, almacénela de -15 a -25 °C antes del primer uso, protegida de la luz. Después de su primer uso, guárdela de 2 a 8 °C, protegida de la luz.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Frasco
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, modo estándar
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra para qPCR
Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
Cantidad 800 reactions
Suficiente para 800 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Genotipado, Detección de patógenos, Detección de virus
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 800 reacciones
Tipo de muestra Muestra ambiental, comida
Volumen 20 mL