Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Drug Metabolism Genotyping Assay
Código de producto. 10650796 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 reacciones, inventariadas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10650796 150 reacciones, inventariadas cada uno
1 options
Código de producto. 10650796 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4362691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.00€
    553.65€ / paquete de 1
    Ahorro 68.35€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Ensayos de genotipado de metabolismo de fármacos TaqMan™
TaqMan™ SNP Genotyping Assays make it easy to perform human and mouse SNP genotyping studies with the precision of TaqMan™ reagent-based chemistry. 4.5 million SNP assays are available, including 3.5 million HapMap SNPs, 70,000 cSNPs and 160,000 validated assays.
Los ensayos de genotipado de SNP de TaqMan™ facilitan la realización de estudios de genotipado de SNP humanos y de ratón con la precisión de la química basada en reactivos de TaqMan™. 4,5 millones de ensayos SNP están disponibles, incluyendo 3,5 millones de SNPs de HapMap, 70.000 cSNPs y 160.000 ensayos validados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 tubo que contiene un mezcla de ensayo preformulado 20X (tamaños S y M) o X (tamaño L) (2 sonda y 2 primers).
Almacenar entre - 15C y -25 °C.
Concentración 20X
Tipo Reactivo
Etiqueta o tinte FAM, VIC
Línea de productos TaqMan
Cantidad 150 reacciones, inventariadas
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Humano
Gen diana Se dispone de 220 ensayos para el metabolismo de los fármacos y los genes transportadores
Formulario Congelado
compliance-icons
Nombre del producto
  • TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assay
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide