Includes
Serie de dilución de curva estándar de ADN humano, control de ADN desconocido, sonda de beta-actina (sonda FAM™), cebador directo de beta-actina y cebador indirecto de beta-actina
Los reactivos de plantilla de beta-actina TaqMan™ se pueden utilizar con los reactivos básicos de PCR TaqMan™ o los reactivos básicos de PCR SYBR™ Green para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
- Los cebadores prediseñados y la sonda TaqMan™ eliminan el diseño del ensayo
- Las directrices de desarrollo rápido del ensayo pueden minimizar el tiempo de optimización.
- Los componentes individuales proporcionan flexibilidad a la configuración del ensayo.
Directrices completas incluidas: Hemos desarrollado un completo conjunto de directrices para garantizar el éxito cuando se utilicen reactivos e instrumentos de PCR en tiempo real de Applied Biosystems™. Estas directrices son sencillas y fáciles de seguir. Muchas variables tradicionales, como la concentración de cloruro de magnesio y el propio protocolo de ciclo térmico, se han estandarizado, lo que ha reducido en gran medida el tiempo de desarrollo de los ensayos.
Normalización incorporada: Todos nuestros kits de reactivos de PCR en tiempo real contienen una referencia interna pasiva para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con PCR. La normalización con una referencia interna pasiva minimiza la variabilidad entre pocillos que puede originarse por diversas causas, como errores de pipeteo y la evaporación de la muestra. La referencia pasiva es también esencial para obtener resultados exactos cuando se combinan múltiples sondas (con diferentes colorantes marcadores) en un único tubo.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Recommended Storage
Store at -20°C.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Serie de dilución de curva estándar de ADN humano, control de ADN desconocido, sonda de beta-actina (sonda FAM™), cebador directo de beta-actina y cebador indirecto de beta-actina. Almacenar a -20°C |
| Descripción | Modificación de sonda interna: FAM (5'), supresor TAMRA (3') |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Cantidad | 1 kit |
| Objetivo | β-actina |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.